Documentos Principais
225401
Sigma-Aldrich
4-(2,4-Dinitroanilino)phenol
70%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-4′-hydroxydiphenylamine
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H3NHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
275.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
70%
contém
30% water
pf
191 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weiguo Liu et al.
Food chemistry, 300, 125183-125183 (2019-07-25)
A reasonable, high sensitive and accurate analytical method for the determination of 20 allergenic disperse dyes in foodstuffs was developed and validated. The obtained results showed that an ultra high liquid performance chromatography system - equipped with tandem quadrupole mass