Documentos Principais
224251
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
98%
Sinônimo(s):
Valproic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)