223107
Sarcosine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
About This Item
Ensaio
99%
pf
173-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
chave InChI
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?