Documentos Principais
222623
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
121-123 °C/7 mmHg (lit.)
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C#CC(C)(C)O
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
chave InChI
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)