Documentos Principais
221414
Sigma-Aldrich
4′-Bromovalerophenone
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
241.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
p.e.
168-169 °C/20 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
chave InChI
STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4′-Bromovalerophenone may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)