220930
Potassium nitrosodisulfonate
Sinônimo(s):
Dipotassium nitrosodisulfonate, Fremy’s salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O]N(S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2NO7S2/c;;2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h;;(H,3,4,5)(H,6,7,8)/q2*+1;/p-2
chave InChI
IHSLHAZEJBXKMN-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)