Documentos Principais
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
294.78
Número MDL:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Aplicação
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Nature, 205, 1018-1018 (1965)