Documentos Principais
220698
Sigma-Aldrich
L-Valine ethyl ester hydrochloride
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 574,00
R$ 574,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 574,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 574,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
102-105 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the