Documentos Principais
220531
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclopropane-trans-1,2-dicarboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
Feist’s acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
142.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
193-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)C1=C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)