Documentos Principais
220353
Sigma-Aldrich
4(7)-Bromo-7(4)-methyl-1-indanone, mixture of isomers
65%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrO
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
concentração
65%
Outras notas
Remainder 6-bromo-1-indanone
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)