Documentos
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
Sinônimo(s):
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO6
Número CAS:
Peso molecular:
193.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
166-167 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O