Key Documents
219320
Sigma-Aldrich
D-Ethionine
98%
Sinônimo(s):
D-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
163.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
278 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)