Documentos Principais
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
Sinônimo(s):
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723526
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
pf
275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)