Documentos Principais
218731
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)ethyl benzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5077 (lit.)
p.e.
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)