Documentos Principais
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
275.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥95%
pf
171-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)