Documentos Principais
218162
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
188.58
Beilstein:
4401142
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
120-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)