217921
Cadmium sulfide
powder, 99.995% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
powder
peso molecular
Mw 144.5 g/mol(lit.)
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
pf
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
densidade
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
chave InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.