Documentos Principais
217352
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
215.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
JWOSXVMUUBWGOL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate undergoes fluorodenitration in the presence of tetramethylammonium fluoride to yield methyl 4-chloro-2- fluorobenzoate[1].
Aplicação
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate was used in the synthesis of methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate esters[2].
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorodenitrations using tetramethylammonium fluoride.
Boechat N and Clark JH.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 921-922 (1993)
Synthesis of Methyl 3-Hydroxybenzo [b] thiophene-2-carboxylate esters by nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4086-4087 (1973)