Documentos
215449
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
Número CAS:
Peso molecular:
414.32
Beilstein:
4072092
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
97%
pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3