Documentos Principais
214523
Sigma-Aldrich
Acid Red 8
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14N2Na2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
480.42
Número do índice de cores:
14900
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 40%
λmax
508 nm
532 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c3ccc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)