Documentos Principais
214493
Sigma-Aldrich
Chrysoidine G
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
248.71
Número do índice de cores:
11270
Beilstein:
3724653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, 90%
pf
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
449 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
chave InChI
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[A bile-chrysoidine-glycerol culture medium and its use in the diagnosis of gram-negative aerobic bacteria, especially Enterobacteriaceae].
K Ziesché et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 31(9), 516-518 (1985-09-01)
Maggots dyed with chrysoidine.
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6456), 1451-1452 (1984-11-24)
Maggots dyed with chrysoidine: a possible risk to anglers.
G M Sole
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6451), 1043-1044 (1984-10-20)
Katsumi Doh-ura et al.
Cellular and molecular neurobiology, 27(3), 303-316 (2007-01-20)
1. As an extension of our previous study of quinacrine and its derivatives, chelating chemicals were screened to obtain more effective, better brain-permeable antiprion compounds using either prion-infected neuroblastoma cells or brain capillary endothelial cells.2. Eleven chemicals were found to
[Hobby and occupation as causes of cancer].
R L Zielhuis
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 130(22), 994-998 (1986-05-31)