Documentos Principais
214051
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolin-5-one
≥99%
Sinônimo(s):
4′-Methylphenazone, 4-Methylphenazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)