Documentos Principais
213888
Sigma-Aldrich
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHC(SNa)=NCN
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥94%
pf
290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)