Documentos
213489
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-ethylaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)