Documentos Principais
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
140-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)