Documentos Principais
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Fórmula linear:
LaF3
Número CAS:
Peso molecular:
195.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
Ensaio
99%
forma
powder
densidade
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)