Documentos Principais
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
323.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
pf
320-325 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
Aplicação
Monomer for flame retardant polyesters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)