Documentos Principais
210641
Sigma-Aldrich
Acid Red 37
Dye content 65 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17N4NaO8S2
Número CAS:
Peso molecular:
504.47
Número do índice de cores:
17045
composição
Dye content, 65%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)