Documentos
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
Sinônimo(s):
Acid Red 17
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15N2NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
482.46
Número do índice de cores:
16180
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 65%
λmax
518 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O