Documentos
209406
Sigma-Aldrich
2-Thio-6-azauridine
99%
Sinônimo(s):
6-Aza-2-thiouridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
261.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
99%
pf
201-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S