Key Documents
209260
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate
99%, −40 mesh
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Fórmula linear:
Li2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
73.89
Beilstein:
3999191
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99%
tamanho de partícula
−40 mesh
pf
618 °C (lit.)
densidade
2.11 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a