Documentos Principais
209082
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroosmate(IV)
Sinônimo(s):
Chloroosmic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2OsCl6
Número CAS:
Peso molecular:
404.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)