208558
Zirconium(II) hydride
−325 mesh, 99%
Sinônimo(s):
Zirconium dihydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
−325 mesh
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[ZrH2]
InChI
1S/Zr.2H
chave InChI
QSGNKXDSTRDWKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics
- Synthesis of Mg-TM hydrides for hydrogen storage
- Synthesis of nanocrystal ceramic composites by mechanical alloying
- Measurement of minimum ignition energies of dust clouds
- The oxidation of metal hydrides with molecular oxygen
- Reactive hot-pressing synthesis of Zr2SC ceramics by displacement reaction with the mixture of ZrC and ZrS2.[1],·
- The synthesis of Mg-Zr hydrides by treating with MgH2 for hydrogen storage.[2]
- The preparation of layer structured β-zirconium nitride chloride (ZrNCl) by reacting with NH4Cl.[3]
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?