Documentos Principais
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(chloromethyl)-1-propanol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10Cl2O
Número CAS:
Peso molecular:
157.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CCl)CCl
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)