Documentos Principais
20442
Sigma-Aldrich
4-Butoxyphenylacetic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Beilstein:
1105534
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
82-88 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Butoxyphenylacetic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carsten Ginsel et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(10), 1396-1402 (2018-07-27)
The mitochondrial amidoxime reducing component is a recently discovered molybdenum enzyme in mammals which, in concert with the electron transport proteins cytochrome b5 and NADH cytochrome b5 reductase, catalyzes the reduction of N-oxygenated structures. This three component enzyme system plays