Documentos Principais
202843
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
NH4BF4
Número CAS:
Peso molecular:
104.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤200 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
chave InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)