Documentos Principais
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
4307891
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
pf
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
chave InChI
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
Outras notas
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Amberg et al.
Chemische Berichte, 123, 2413-2413 (1990)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 459-459 (1993)