Documentos Principais
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
About This Item
Fórmula linear:
VF4
Número CAS:
Peso molecular:
126.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pf
325 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[V](F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)