Key Documents
199427
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Santos AFL and Ribeiro da Silva MA.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)