Key Documents
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5SC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
145-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)