Documentos Principais
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.6030 (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Aplicação
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)