Documentos Principais
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
286-288 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)