Documentos Principais
197351
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-2,3-dimethylcyclohexane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H9NH2
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Beilstein:
2935068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4595 (lit.)
pb
158-160 °C (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(N)C1C
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)