Documentos Principais
196991
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
259.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
71-72 °C (lit.)
densidade
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)