Documentos Principais
196827
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
99%
About This Item
Fórmula linear:
HC6F4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
125-126 °C (lit.)
densidade
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
chave InChI
POMGTQLCZJZYAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Direct arylation reaction of 2,3,5,6-tetrafluorotoluene with various arylhalides has been investigated.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8754-8756 (2006-07-06)
Penta-, tetra-, tri-, and difluorobenzenes undergo direct arylation with a wide range of arylhalides in high yield. Inverse reactivity is observed compared to the common electrophilic aromatic substitution pathway since electron-deficient, C-H acidic arenes react preferentially. Computational studies indicate that