Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
84 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
chave InChI
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?