Documentos Principais
196339
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
densidade
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
chave InChI
HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate may be used in the synthesis of N-[(disubstituted-amino)alkyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide derivatives[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D E Butler et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(5), 684-691 (1984-05-01)
A series of N-[(dialkylamino)alkyl]-2-oxo-1- pyrrolidineacetamides was synthesized. The title compounds reversed electroconvulsive shock (ECS) induced amnesia in mice when administered subsequent to the ECS treatment and were inactive in a general observational test for central nervous system (CNS) activity. Active