Documentos Principais
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCN1CCCCC1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)