Documentos Principais
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28O5
Número CAS:
Peso molecular:
324.41
Beilstein:
1687768
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0%
pf
92-95 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
chave InChI
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)