Key Documents
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
Sinônimo(s):
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N8O5
Número CAS:
Peso molecular:
454.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
96%
pf
195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)